Learn More
Microspec™ Grip Seal Bags
Pack of 1000 Grip Seal Bags
Marca: Microspec™ W8
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Bolsa con cierre de agarre
- Estéril
- Paquete de 1000
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Transporte de muestras | |
LDPE | |
100 | |
7,5 x 7,5 in |
Sí | |
Estéril | |
1000 | |
EtO |