Learn More
Fisherbrand™ Portaobjetos para microscopía con bordes biselados
Envasado en celofán para mayor limpieza. Estos portaobjetos para microscopía con bordes esmerilados son portaobjetos de vidrio lavado y pulido con borde esmerilado de 90°.
Marca:  Fisherbrand™ MBG00810
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11562203
  • 6.25€ / paquete de 50
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Vidrio 76 mm × 26 mm
  • Disponible en vidrio completamente transparente o mate en un extremo
  • Esmerilado en los cuatro bordes
Especificaciones
Especificaciones
76 mm
90°, esmerilado
Vidrio
Entre 0,8 y 1 mm
Transparente
26 mm
Esmerilado doble
Sí
Portaobjetos para microscopio plano
50 paq.
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Portaobjetos para microscopía con bordes biselados > Portaobjetos para microscopía con bordes biselados; grosor: De 0,8 a 1,0 mm; color: Transparente; mate: Extremo escarchado en el extremo de ambos lados