Learn More
Merck Matraz con junta esmerilada para filtración en vacío
Shop All Merck Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volumen (métrico):
250 mL
1 L
4 L
5 L
Tipo:
Matraz con base cónica
Matraz inferior estándar
Tubos de conducción
missing translation for 'unitSize'
1 PCS
cada uno
Description
Estos productos accesorios están diseñados para sustituir las piezas contenidas en los kits de filtración de vacío de vidrio Millipore o proporcionar una configuración alternativa. Este elemento es una pieza de accesorio para los kits de soportes de filtro de vidrio de todo Millipore y el kit MilliSolve.
Specifications
Specifications
| Color | Transparente |
| Desechables | Reutilizable |
| Para utilizar con (equipo) | Millipore All-glass Filter Holders Kit, Millipore MilliSolve Kit |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Forma | Conical Bottom |
| Tipo | Matraz con base cónica |
| Volumen (métrico) | 1 L |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction