Learn More
Solución estándar 2 de contaminación de aguas residuales y subterráneas, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
90.35€ - 220.10€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ground & Waste Water Pollution Standard Solution 2 |
---|---|
Número MDL | MFCD02091712 |
Número UN | UN3264 |
Forma física | Líquido |
Concentración | Matrix: 2% HNO3/tr. tartaric acid |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11374267
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036745.AE |
100 mL |
90.35€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11485190
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036745.AP |
500 mL |
220.10€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Ground & Waste Water Pollution Standard Solution 2 | |
UN3264 | |
Matrix: 2% HNO3/tr. tartaric acid |
MFCD02091712 | |
Líquido | |
Specpure™ |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H314-H318
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
P234-P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362-P390
H290-H315-H319.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:8; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:CORROSIVO LÍQUIDO, ACÍDICO, INORGÁNICO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes