Learn More
Solución estándar 1 de contaminación de aguas residuales y subterráneas, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
191.96€ - 344.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ground & Waste Water Pollution Standard Solution 1 |
---|---|
Número MDL | MFCD02091711 |
Número UN | UN3264 |
Forma física | Líquido |
Concentración | Matrix: 5% HNO3 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11354267
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036740.AE |
100 mL |
191.96€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
11465190
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036740.AP |
500 mL | N/A | N/A | N/A | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Ground & Waste Water Pollution Standard Solution 1 | |
UN3264 | |
Matrix: 5% HNO3 |
MFCD02091711 | |
Líquido | |
Specpure™ |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H314-H318
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
P234-P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362-P390
H290-H315-H319.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:8; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:CORROSIVO LÍQUIDO, ACÍDICO, INORGÁNICO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes