Learn More
Solución estándar 3 de contaminación de aguas residuales y subterráneas, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ground & Waste Water Pollution Standard Solution 3 |
| Forma física | Líquido |
| Concentración | Matrix: 2% HNO3 |
| Número MDL | MFCD02091710 |
| Número UN | UN3264 |
| Cantidad | 100 mL |
| Grado | Specpure |