Learn More
Solución estándar 4 de contaminación de aguas residuales y subterráneas, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ground & Waste Water Pollution Standard Solution 4 |
| Forma física | Líquido |
| Número MDL | MFCD03792306 |
| Número UN | UN3264 |
| Cantidad | 500 mL |
| Grado | Specpure |