Learn More
Solución estándar 5 de contaminación de aguas residuales y subterráneas, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
150.75€ - 323.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ground & Waste Water Pollution Standard Solution 5 |
---|---|
Número MDL | MFCD03792307 |
Número UN | UN3264 |
Forma física | Líquido |
Grado | Specpure™ |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11339198
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042580.AE |
100 mL |
150.75€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
11346119
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042580.AP |
500 mL | N/A | N/A | N/A | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Ground & Waste Water Pollution Standard Solution 5 | |
UN3264 | |
Specpure™ |
MFCD03792307 | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H314-H318
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
P201-P202-P210-P222-P223-P231+P232-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P281-P302+P334-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P335+P334-P363-P370+P378q-P501c
H225-H250-H260-H304-H314-H335-H336-H361f-H373
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:8; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:CORROSIVO LÍQUIDO, ACÍDICO, INORGÁNICO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes