Learn More
GSK 0660, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Descripción
Selective PPARδ antagonist (IC50 values are 0.155, > 10 and ≥ 10 μM at PPARδ, PPARα and PPARγ respectively). Exhibits inverse agonist effects when administered by itself.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | GSK 0660 |
Cantidad | 50 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 418.49 |
Porcentaje de pureza | >99% |