Learn More
GSK 264220A, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Descripción
Endothelial lipase and lipoprotein lipase inhibitor (IC50 values are 0.13 and 0.10 μM respectively).
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | GSK 264220A |
Cantidad | 10 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 363.43 |
Porcentaje de pureza | >98% |