Learn More
GSK 264220A, Tocris Bioscience™
Código de producto. 18063942
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Endothelial lipase and lipoprotein lipase inhibitor
Endothelial lipase and lipoprotein lipase inhibitor (IC50 values are 0.13 and 0.10 μM respectively).
CAS 685506-42-7
Fórmula molecular C17H21N3O4S
Peso molecular (g/mol) 363.432
Clave InChI LVOVQRPAMXCXTM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-2-methyl-5-piperidine-1-sulfonyl furan-3-yl-1-phenylurea, 1-2-methyl-5-piperidin-1-ylsulfonylfuran-3-yl-3-phenylurea, d02nhw, n-2-methyl-5-piperidinosulfonyl-3-furyl-n'-phenylurea, 1-2-methyl-5-piperidin-1-ylsulfonyl furan-3-yl-3-phenylurea, n-2-methyl-5-1-piperidinylsulfonyl-3-furanyl-n'-phenylurea
PubChem CID 2810413
Nombre IUPAC 1-(2-methyl-5-piperidin-1-ylsulfonylfuran-3-yl)-3-phenylurea
SMILES CC1=C(C=C(O1)S(=O)(=O)N2CCCCC2)NC(=O)NC3=CC=CC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GSK 264220A
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 363.43
Porcentaje de pureza >98%