Learn More
Tocris Bioscience™ GSK 626616
Potent and selective DYRK inhibitor; orally bioavailable.
280.77€ - 1034.53€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (5Z)-2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]-5-(6-quinoxalinylmethylene)-4(5H)-thiazolone |
---|---|
CAS | 1025821-33-3 |
Fórmula molecular | C18H10Cl2N4OS |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 401.27 |
Pureza | 98% |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18708926
|
Tocris Bioscience™
6638/10 |
10 mg |
280.77€
10 miligramos |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
18758486
|
Tocris Bioscience™
6638/50 |
50 mg |
1034.53€
50 miligramos |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Potent and selective DYRK inhibitor (IC50 = 0.7 nM for DYRK3, similar potency for DYRK1 and 2)
- Exhibits ∼20-fold selectivity over casein kinase 2 and negligible activity against a panel of 451 kinases screened
- Enhances number of CFU-E stimulated by Epo from human marrow
- Increases hemoglobin levels in anemic mice
- Orally bioavailable
Especificaciones
(5Z)-2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]-5-(6-quinoxalinylmethylene)-4(5H)-thiazolone | |
C18H10Cl2N4OS | |
98% |
1025821-33-3 | |
401.27 |