Learn More
Kgw Isotherm™ Vasos Dewar de acero inoxidable GSS
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
1000 ml
6000 ml
Altura (métrico):
156 mm
180 mm
270 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Conviene para gaz liquefacto o líquido caliente
- Tapa de poliuretano recubierto de acero inoxidable en opción
- Asa de transporte o asa y puñado
- Dewar con asa y puñado
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Se usa para almacenar y transportar nitrógeno líquido (LN2), hielo seco (CO2) y otros refrigerantes |
| Altura (métrico) | 156 mm |
| Incluye | Tapón aislante de la tapa suelto |
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Diámetro interior (métrico) | 100 mm |
| Material | Acero inoxidable GSS |