missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ GTF2B (Human) Recombinant Protein

Human GTF2B full-length ORF ( AAH20597, 1 a.a. - 316 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.

Marca:  Abnova™ H00002959-P01.25ug

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16165871

  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
para ver el stock

Descripción

Descripción

  • Sequence: MASTSRLDALPRVTCPNHPDAILVEDYRAGDMICPECGLVVGDRVIDVGSEWRTFSNDKATKDPSRVGDSQNPLLSDGDLSTMIGKGTGAASFDEFGNSKYQNRRTMSSSDRAMMNAFKEITTMADRVNLPRNIVDRTNNLFKQVYEQKSLKGRANDAIASACLYIACRQEGVPRTFKEICAVSRISKKEIGRCFKLILKALETSVDLITTGDFMSRFCSNLCLPKQVQMAATHIARKAVELDLVPGRSPISVAAAAIYMASQASAEKRTQKEIGDIAGVADVTIRQSYRLIYPRAPDLFPTDFKFDTPVDKLPQL
Especificaciones

Especificaciones

AAH20597
general transcription factor IIB
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
GTF2B
GST
2959
Wheat germ expression system
25 μg
TF2B, TFIIB
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales