Learn More
Guanabenz acetate, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Descripción
α2-adrenergic agonist and IGRS (imidazoline I2 binding site) selective ligand.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Guanabenz acetate |
CAS | 23256-50-0 |
Fórmula molecular | C10H12Cl2N4O2 |
Cantidad | 100 mg |
Sinónimo | guanabenz wy-8678 acetate, 2,6-dichlorobenzylidene-amino guanidine, acetic acid; 2-2,6-dichlorophenyl methylideneamino guanidine, n-2,6-dichlorophenyl methylidene amino guanidine; acetic acid |
Clave InChI | MCSPBPXATWBACD-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CC(=O)O.C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C=NN=C(N)N)Cl |
Nombre IUPAC | acetic acid;2-[(2,6-dichlorophenyl)methylideneamino]guanidine |
Peso molecular (g/mol) | 291.132 |
PubChem CID | 6852405 |