Learn More
Guanfacine hydrochloride, MedChemExpress
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
Descripción
Guanfacine hydrochloride, an anti-hypertensive agent, is a selective α2A-adrenoceptor agonist with Kd of 31 nM and displays 60-fold selectivity over α2B-adrenoceptors.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Guanfacine hydrochloride |
| Forma física | Solid |
| CAS | 29110-48-3 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 100 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C9H10Cl3N3O |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 30 mg/mL (106.18 mM) ∣H2O : 20 mg/mL (70.78 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(NC(N)=N)CC1=C(Cl)C=CC=C1Cl.[H]Cl |
| Mostrar más |
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.