Learn More
Hidrocloruro de guanidina, 98 %, con <0,4 % de agente antiaglomerante (SiO2), Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 Kg
2.50 Kg
25 KG
250 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Guanidine hydrochloride |
| Punto de fusión | 179.0°C to 186.0°C |
| Color | Blanco a amarillo |
| Densidad | 1.3400g/mL |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 0.5% max. Ammonium chloride (Argentometry) |
| Envase | Frasco de plástico |
| Fórmula lineal | H2NC(=NH)NH2·HCl |
| Cantidad | 1 kg |
| Beilstein | 03,82 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Guanidine hydrochloride
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.