Learn More
Clorhidrato de guanidina (cristales incoloros a blancos), Fisher BioReagents™
Para el aislamiento de ARN a partir de extractos celulares
Marca:  Fisher Bioreagents BP178-500
38.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22914" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 50-01-1 Peso : 0.55000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10071503
  • 48.75€ / 500 g
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
Para el aislamiento de ARN a partir de extractos celulares
El clorhidrato de guanidina es un agente desnaturalizante de proteínas fuerte utilizado en el aislamiento del ARN de extractos celulares. La actividad de la ARNasa se inhibe en presencia de este reactivo.
Especificaciones
Especificaciones
Clorhidrato de guanidina
≥99,5 %
500 g
178 °C
95,53
Blanco
50-01-1
clorhidrato de guanidina
15, 4597
CH6ClN3
Sólido
≥99,5 %
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Guanidine hydrochloride, without anticaking agent
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
SDS Documentos