Learn More
Clorhidrato de guanidina (cristales incoloros a blancos), Fisher BioReagents™
Para el aislamiento de ARN a partir de extractos celulares
Marca: Fisher Bioreagents BP178-1
66.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22914" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 50-01-1 Peso : 1.05000kg
Description
Para el aislamiento de ARN a partir de extractos celulares
El clorhidrato de guanidina es un agente desnaturalizante de proteínas fuerte utilizado en el aislamiento del ARN de extractos celulares. La actividad de la ARNasa se inhibe en presencia de este reactivo.Specifications
Clorhidrato de guanidina | |
≥99,5 % | |
1 kg | |
178 °C | |
95,53 | |
Blanco |
50-01-1 | |
clorhidrato de guanidina | |
15, 4597 | |
CH6ClN3 | |
Sólido | |
≥99,5 % |
Safety and Handling
- Guanidine hydrochloride, without anticaking agent
Signal Word
- Atención
Hazard Category
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Hazard Statement
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.