Learn More
Nitrato de guanidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11352177
Nitrato de guanidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11352177
1000 g
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11352177
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L09643.0B
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 506-93-4
Fórmula molecular CH6N4O3
Peso molecular (g/mol) 122.084
Número MDL MFCD00013028
Clave InChI CNUNWZZSUJPAHX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo guanidine nitrate, guanidinium nitrate, guanidine; nitric acid, guanidine, mononitrate, guanidine, nitrate, guanidine mononitrate, guanidine nitrate 1:1, guanidinenitrate, pubchem21372, acmc-209kpa
PubChem CID 10481
Nombre IUPAC guanidina; ácido nítrico
SMILES C(=N)(N)N.[N+](=O)(O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Guanidine nitrate
Punto de fusión 213°C to 216°C
Densidad 1.44
pH 4.9
Olor Odorless
Cantidad 1000 g
Número UN UN1467
Beilstein 3596600
Índice Merck 14,4562
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.08
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10147969 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/10/2023 Catalog NumberL09643.0B,L09643.30
Número de lote10218108 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/10/2023 Catalog NumberL09643.0B,L09643.30
Número de lote10173683 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog NumberL09643.0B,L09643.30
Número de lote10236819 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberL09643.0B,L09643.30
Número de lote10203118 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog NumberL09643.0B,L09643.30
RUO – Research Use Only
Título del producto
Nitrato de guanidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >