Learn More
Clorhidrato de guanina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434543
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
Código de producto. 11434543
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11532.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de guanina es uno de los desnaturalizantes más fuertes. Se utiliza principalmente en la purificación de proteínas y en estudios de plegado de proteínas. Es una nucleobase utilizada en la investigación bioquímica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 635-39-2
Fórmula molecular C5H6ClN5O
Peso molecular (g/mol) 187.59
Número MDL MFCD00213670
Clave InChI IBAOFQIOOBQLHE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo guanine hydrochloride, guanine hcl, 2-amino-1h-purin-6 7h-one hydrochloride, guanine, monohydrochloride, usaf s-1, guanine, hydrochloride, 6h-purin-6-one, 2-amino-1,7-dihydro-, monohydrochloride, 2-amino-9h-purin-6-ol hydrochloride 1:1, 6h-purin-6-one, 2-amino-1,9-dihydro-, hydrochloride 1:1, 2-amino-3,7-dihydropurin-6-one hydrochloride
PubChem CID 69459
Nombre IUPAC 2-amino-3,7-dihidropurin-6-ona; clorhidrato
SMILES Cl.NC1=NC(=O)C2=C(N1)N=CN2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Guanine hydrochloride
Punto de fusión >300°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Cantidad 10 g
Beilstein 4159901
Índice Merck 14,4564
Información de solubilidad Slightly soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.59
Porcentaje de pureza 99%