Learn More
Guanosina 5'-monofosfato, hidrato de sal disódica, 97 %
Código de producto. 10531671 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10531671 5 g Frasco de vidrio 5 g
10618824 25 g Frasco de vidrio 25 g
10176633 100 g Frasco de vidrio 100 g
3 options
Código de producto. 10531671
Marca: Thermo Scientific Acros 226600050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5550-12-9 | C10H12N5Na2O8P | 407.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5550-12-9
Fórmula molecular C10H12N5Na2O8P
Peso molecular (g/mol) 407.19
Número MDL MFCD00151238
Clave InChI PVBRXXAAPNGWGE-KHRSEZDTNA-L
PubChem CID 21712
Nombre IUPAC disodio; [(2R,3S,4R,5R)-5-(2-amino-6-oxo-3H-purin-9-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metil fosfato
SMILES [Na+].[Na+].NC1=NC2=C(N=CN2[C@@H]2O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Guanosine 5′-monophosphate,disodium salt hydrate
Punto de fusión >300°C
Color Blanco
Pérdida por secado 25% max. (120°C, 4 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 10, 279
Índice Merck 14, 4570
Sinónimo guanosine 5'-monophosphate disodium salt, 5'-guanylic acid disodium salt, disodium guanylate, disodium 5'-guanylate, sodium guanylate, disodium gmp, disodium 5'-gmp, gmp disodium salt, 5'-guanylic acid, disodium salt, 5'-gmp disodium salt
Información de solubilidad Solubility in water: >50g/l water
Espectrofotometría 97% min. (lambda max. 252nm,pH 7) molar absorptivity 13700+/-4%,pH 7
Formula Weight (peso de la fórmula) 407.19
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino