Learn More
Checkers Giro a la derecha Guard Dog™ de 5 canales
Guard Dog™ de 5 canales crea un giro a la derecha de 45 grados.
Marca:  Checkers PGDS0011OB
Código de producto. 17712418
  • 252.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 30-12-2024
para ver el stock
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Los giros a la izquierda o a la derecha de 45 grados de uso general de 5 canales Guard Dog están diseñados para cables y mangueras con un diámetro de hasta 337 cm
  • Cuenta con conectores Dog Bone, una tapa con bisagras reforzada para facilitar la colocación del cable y una superficie de rodadura patentada de 5 barras para una máxima tracción
  • En resumen, ofrece todo lo que ofrece un protector Guard Dog estándar. Su construcción de poliuretano para todo tipo de clima lo hace ideal para casi cualquier caso de uso, desde parques de diversiones y eventos deportivos hasta lugares industriales de trabajo pesado
  • Los giros a la izquierda y a la derecha se pueden unir para crear un trote
Specifica
Specifica
2 ft
50 cm
Poliuretano
62 cm
Negro, Naranja
Giro a la derecha
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato