missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
OHAUS™ Paca caliente Guardian 5000
Placas calientes fiables con características de seguridad excepcionales para uso diario
Marca: OHAUS™ 30500533
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Diseñado para ofrecer seguridad y sencillez en todas las aplicaciones de investigación, académicas e industriales.
- El diseño garantiza un control adecuado de la temperatura de la placa superior o de la muestra cuando se utiliza la sonda de temperatura opcional.
- Función de calibración de punto único para varios puntos de ajuste.
- La brillante pantalla LCD incluye ajustes de temperatura y velocidad grandes, iconos intuitivos y un destacado indicador de parte superior caliente, todo ello diseñado para controlar rápida y fácilmente el rendimiento desde todo el laboratorio.
- SmartHousing es resistente a productos químicos con un diseño innovador y fácil de limpiar que canaliza los derrames de los componentes internos y del panel de control de vidrio en ángulo.
Especificaciones
Cerámica | |
2,812 kg | |
e-G51HP07C | |
7 x 7 in | |
5 °C - 500 °C | |
50/60 Hz | |
309 mm | |
5,700 lb | |
Placa calefactora | |
UE |
230 V | |
230 V, 6,0 A, 50/60 Hz | |
12,20 in | |
122 mm | |
4,80 in | |
223 mm | |
8,80 in | |
2,600 kg | |
15 L |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido