Learn More
OHAUS™ Agitador con placa calefactora Guardian 5000
Código de producto. 16680452 Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Modelo:
e-G51HS07C
e-G51HS10C
e-G51HSRDM
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16680452
Marca: OHAUS™ 30500563
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Agitadores de placas calefactoras fiables con características de seguridad excepcionales para uso diario
  • Un sistema de detección temprana líder en el sector que utiliza dos controles de seguridad independientes para supervisar continuamente la electrónica y apagar el calor antes de que se produzca un exceso de temperatura.
  • Es posible una agitación precisa de 60 a 1600 rpm gracias al diseño de un potente motor, un fuerte imán y un gradiente de rampa controlado por software, lo que garantiza un acoplamiento magnético seguro para aplicaciones viscosas.
  • La pantalla LCD brillante incluye grandes ajustes de temperatura y velocidad, iconos intuitivos y un destacado indicador de superficie caliente, todo ello diseñado para supervisar el rendimiento de forma rápida y fácil desde cualquier parte del laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la placa superior Aluminio
Tensión 230 V
Peso con embalaje (métrico) 2,812 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 4,6 A, 50/60 Hz
Modelo e-G51HSRDM
Longitud (imperial) 10,50 in
Altura (métrico) 126 mm
Temperatura ambiente 5 °C - 380 °C
Altura (imperial) 5,00 in
Frecuencia 50/60 Hz
Anchura (métrico) 173 mm
Longitud (métrico) 267 mm
Anchura (imperial) 6,80 in
Peso (imperial) 5,700 lb
Peso (métrico) 2,600 kg
tipo de tapón UE