Learn More
OHAUS™ Agitador con placa calefactora Guardian 7000
Código de producto. 16690482 Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Modelo:
e-G71HS07C
e-G71HS10C
e-G71HSRDM
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16690482
Marca: OHAUS™ 30500613
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Agitadores de placas calefactoras duraderos con características superiores de seguridad y rendimiento inteligente
  • Proteja su laboratorio con las tecnologías patentadas SmartPresenceTM y SmartLinkTM.& Estas exclusivas funciones apagan automáticamente el calentador si no se detecta a nadie después de que haya transcurrido el periodo de 'tiempo de espera' establecido por el usuario.
  • Un sistema de detección temprana líder en el sector que utiliza dos controles de seguridad independientes para supervisar continuamente la electrónica y apagar el calor antes de que se produzca un exceso de temperatura.
  • Es posible una agitación precisa de 60 a 1600 rpm gracias al diseño de un potente motor, un fuerte imán y un gradiente de rampa controlado por software, lo que garantiza un acoplamiento magnético seguro para aplicaciones viscosas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la placa superior Cerámica
Tensión 230 V
Peso con embalaje (métrico) 5,443 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 7 A, 50/60 Hz
Modelo e-G71HS10C
Longitud (imperial) 16,30 in
Altura (métrico) 123 mm
Temperatura ambiente 5 °C - 500 °C
Altura (imperial) 4,80 in
Frecuencia 50/60 Hz
Anchura (métrico) 286 mm
Longitud (métrico) 415 mm
Anchura (imperial) 11,25 in
Peso (imperial) 11,500 lb
Peso (métrico) 5,200 kg
tipo de tapón UE