Learn More
Labconco™ Kit de monitor de flujo de aire digital Guardian™
Para su uso con campanas de laboratorio Labconco Basic™.El kit de monitor de flujo de aire digital Labconco™ Guardian™ incluye una alarma sonora/visual para alertar al usuario sobre la velocidad de la cara alta o baja.
Marca: Labconco™ 9743209
Detalles adicionales : Peso : 1.81000kg
Descripción
- La pantalla LCD muestra la velocidad media de la cara
- La alarma sonora/visual avisa al usuario de la velocidad de la cara alta o baja
- Para la instalación en un recorte preparado en fábrica en la parte superior del panel de fijación derecho
- Para su uso con campanas de laboratorio Labconco Basic™
Especificaciones
Monitor de flujo de aire |