Learn More
Guardian Equipment Estación de lavado ocular Guardian Equipment™ G1101
Código de producto. 11735788 Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Mounting:
Grifo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11735788
Marca: Guardian Equipment 0676744
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The Faucet-Mount Personal Eyewash with Gooseneck-mounted Outlets installs easily on standard faucets.
  • Water pressure keeps the stream flowing.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ANSI Z358.1-2004 solo como lavado ocular personal
Conexión de entrada (imperial) 55/64-27 in. (F)
Material Chrome-plated Brass
Mounting Grifo
Tipo de producto Lavado de ojos