missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ GUCA1A (Human) Recombinant Protein
Human GUCA1A full-length ORF ( AAH31663, 1 a.a. - 201 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca: Abnova™ H00002978-P01.25ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Sequence: MGNVMEGKSVEELSSTECHQWYKKFMTECPSGQLTLYEFRQFFGLKNLSPSASQYVEQMFETFDFNKDGYIDFMEYVAALSLVLKGKVEQKLRWYFKLYDVDGNGCIDRDELLTIIQAIRAINPCSDTTMTAEEFTDTVFSKIDVNGDGELSLEEFIEGVQKDQMLLDTLTRSLDLTRIVRRLQNGEQDEEGADEAAEAAG
Especificaciones
AAH31663 | |
guanylate cyclase activator 1A (retina) | |
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
GUCA1A | |
GST |
2978 | |
Wheat germ expression system | |
25 μg | |
COD3, GCAP, GCAP1, GUCA, GUCA1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido