Learn More
Kartell™ Juego de 7 adaptadores (Guko)
El juego de 7 adaptadores (Guko) Kartell™ ofrece soporte para un embudo Buchner e incluye adaptadores con una variedad de dimensiones.
Marca: Kartell™
42.57 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
Descripción
- Soportes para embudos Buchner
- Fabricados con caucho de neopreno.
- Dimensiones del adaptador 1:
- Diám. exterior 21 × 11 mm, diám. interior 17 × 7 mm, altura 21 mm
- Dimensiones del adaptador 2:
- Diám. exterior 27 × 16mm, diám. interior 22 × 11mm, altura 22mm
- Dimensiones del adaptador 3:
- Diám. exterior 37 × 22mm, diám. interior 31 × 16mm, altura 25mm
- Dimensiones del adaptador 4:
- Diám. exterior 46 × 29mm, diám. interior 39 × 22mm, altura 29mm
- Dimensiones del adaptador 5:
- Diám. exterior 58 × 38mm, diám. interior 50 × 30mm, altura 35mm
- Dimensiones del adaptador 6:
- Diám. exterior 69 × 45mm, diám. interior 60 × 36mm, altura 40mm
- Dimensiones del adaptador 7:
- Diám. exterior 86 × 57mm, diám. interior 75 × 46mm, altura 45mm
Especificaciones
Gris | |
7 adaptadores | |
Adaptadores |
Embudo Buchner | |
Caucho de neopreno |
Título del producto
Kartell™ Juego de 7 adaptadores (Guko) > Cantidad: 7 adaptadores
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido