Learn More
Goma arábiga, polvo, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10165010
Goma arábiga, polvo, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10165010
250 g, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Código de producto. 10165010
Marca: Thermo Scientific 258852500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9000-01-5
Número MDL MFCD00081264
Sinónimo Acacia
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gum arabic
Color Beige-amarillo a blanco
Forma física Polvo
Ceniza Total ash: < 4.0%
Densidad 1.3500g/mL
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol
Cantidad 250 g
Identificación Passes Test (per Eur. Pharm.)
Espectro infrarrojo Auténtico
Materia insoluble 0.1% max.
Pérdida por secado 15.0% max. (1 g, 105°C)
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 1.35
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0454745 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number258850010,258850025,258852500
Número de loteA0463595 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/06/2024 Catalog Number258850010,258850025,258852500
Número de loteA0453244 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number258850010,258850025,258852500
Número de loteA0454745 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number258850010,258850025,258852500
Número de loteA0451056 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/05/2023 Catalog Number258850010,258850025,258852500
RUO – Research Use Only
Título del producto
Goma arábiga, polvo, Thermo Scientific Chemicals >