Learn More
Notrax Guzzler™ Absorbent Barrier Carpet Mat
Notrax Guzzler™ Tough, long-lasting carpet mat with raised rubber borders on all 4 sides acts as a containment barrier and can hold up to 6 liters of water per square meter. The raised waffle pattern works double duty to remove and trap dirt and moisture.
Marca:  Notrax 166S0310GY
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17702008
  • 204.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 30-12-2024
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • La alfombrilla resistente y duradera con bordes de caucho elevados en los 4 lados actúa como una barrera de contención y puede contener hasta 6 litros de agua por metro cuadrado
  • El patrón laminado elevado funciona con doble función para eliminar y atrapar la suciedad y la humedad
  • Los bordes reforzados de caucho y el dorso proporcionan la máxima resistencia
  • El dorso con hendiduras minimiza el movimiento en todas las superficies y mantiene la alfombrilla elevada, lo que permite que los suelos húmedos duros se sequen por debajo
Especificaciones
Especificaciones
Gris
300 cm
Alfombrillas industriales y comerciales
118 in
Polipropileno
90 cm