Learn More
Cole-Parmer™ Guzzler Diaphragm Hand Pump
140.00€ - 183.00€
Especificaciones
Altura global (métrico) | 101,6 mm |
---|---|
Longitud global (métrico) | 254 mm |
Código de producto | Marca | Caudal | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Caudal | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11705698
|
Cole-Parmer™
07090-10 |
8,5 gal/min |
140.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11715698
|
Cole-Parmer™
07090-11 |
12 gal/min |
183.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
101,6 mm | |
254 mm |