Learn More
Cytiva Erlenmeyer GV050 de repuesto
This Erlenmeyer Flask is a replacement part for Whatman™ GV 050 Series Vacuum Filtration Manifolds.
Marca: Cytiva 10442203
176.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21631" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Description: Replacement Part for GV 050 Series Glass Vacuum Filtration Manifolds
- For Use With (Application): Vacuum Filtration
Especificaciones
Autoclavable | |
Reusable | |
Vidrio de borosilicato | |
Filtración en vacío | |
1 unidad | |
Erlenmeyer Flask |
Erlenmeyer Flask (NS29) | |
Whatman GV050/2 Glass Vacuum Filter Holder | |
No estéril | |
GV050/2/08 | |
GV050 | |
1000 mL |