Learn More
Tocris Bioscience™ H-7 dihydrochloride
Protein kinase inhibitor
166.00€ - 602.03€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | '±-1-(5-Isoquinolinesulphonyl)-2-methylpiperazine dihydrochloride |
---|---|
CAS | 108930-17-2 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | >99% |
Solubilidad | Soluble to 20mM in DMSO |
Fórmula molecular | C14H17N3O2S.2HCl |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18084052
|
Tocris Bioscience™
0542/50 |
50 mg |
602.03€
50 miligramos |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
18094802
|
Tocris Bioscience™
0542/10 |
10 mg |
166.00€
10 miligramos |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Protein kinase inhibitor. IC50 values for inhibition of PKC, PKG, PKA and myosin light chain kinase are 6.0, 5.8, 3.0 and 97.0 μM respectively.Especificaciones
'±-1-(5-Isoquinolinesulphonyl)-2-methylpiperazine dihydrochloride | |
>99% | |
C14H17N3O2S.2HCl |
108930-17-2 | |
Soluble to 20mM in DMSO | |
Observed MW: 364.29 |
For Research Use Only