Learn More
SP Bel-Art™ H-B DURAC Calibrated Thermocouple Thermometers
H-B DURAC Calibrated Thermocouple Thermometers; -200/1370°C (-328/2498°F)
Marca: SP Bel-Art™ B60901-1000
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Utilizados para la medición de la temperatura en la investigación de las ciencias de la vida, hornos, gases de escape de turbinas de gas, motores diésel y otros procesos industriales, los termómetros calibrados H-B proporcionan mediciones a lo largo de un amplio rango de temperatura y la capacidad de utilizar múltiples sondas a la vez.
- El amplio intervalo de temperatura permite una monitorización precisa a temperaturas extremas
- Capacidad de registro de la temperatura máxima, mínima y media
- Retención de datos
- Incluye dos sondas de cable con reborde tipo K (capacidad de -20/250 °C); una de ellas está calibrada y serializada
- CD de software (si se incluye) para la recogida y el registro de datos en tiempo real mediante USB
- Aplicación Bluetooth™ disponible para su uso con B60911-0200
- Sondas para intervalos de temperatura más amplios disponibles (B60901-1200 y B60901-1300) o uso de sondas compradas de forma alternativa; consulte la tabla para conocer los tipos de sonda aceptados por cada unidad
- Probados y calibrados en un laboratorio con triple acreditación/certificación ISO/IEC 17025:2017, y acreditación A2LA (número de certificado 2448.01) exclusivo de H-B’, frente a equipos cuya calibración es trazable a NIST
- Serializado individualmente, marcado CE Nota: La calibración solo se aplica a la sonda incluida y al puerto probado
Especificaciones
0 °C, 100 °C | |
3 cm | |
18,5 cm | |
0,1 °C entre -200 y 200 °C, en caso contrario 1 °C | |
De -328° a +2498 °F | |
9 V | |
6,5 cm |
1,25 in | |
7,25 in | |
4 entradas de sonda/ pantallas, conexión RS232 | |
2,5 in | |
De -200 °C a +1370 °C | |
±(0,2 % +1 °C) entre -200/200 °C y 400/1370 °C; de lo contrario ±(0,5 % +1 °C) |