Learn More
Bel-Art™ Termómetro de laboratorio de líquido ultra bajo en vidrio H-B Durac Plus
Los termómetros de laboratorio de líquido en vidrio Bel-Art, H-B Durac Plus son termómetros de inmersión parcial y total para aplicaciones de baja temperatura.
Marca: Bel-Art™ B60760-1200
Descripción
- Diseñados para su uso en temperaturas ultrabajas para garantizar que el menisco sea visible en las aplicaciones de baja temperatura adecuadas, estos termómetros cuentan con líquido sin mercurio contra vidrio de fondo blanco sin plomo.
- Trazables a NIST
- Incluye una declaración de precisión y trazabilidad en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español)
- Probado e inspeccionado por nuestro equipo de control de calidad de EE. UU.
- Para mejorar la legibilidad, use la lupa del termómetro B61400-7000
- Si necesita un informe de calibración de termómetro individual, hay disponibles hidrómetros calibrados en fábrica o servicios de calibración personalizados.
Especificaciones
Aplicaciones de baja temperatura | |
Declaración de precisión y trazabilidad | |
Termómetro | |
de -100 °C | |
76 mm |
Total o parcial | |
Vidrio | |
50 °C | |
De -100 °C a +50 °C |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Seguridad y manipulación
- H-B DURAC PLUS ULTRA LOW LIQUID-IN-GLASS LAB THERM
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad por aspiración Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H361d-Se sospecha que daña al feto.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: toluene