Learn More
H-B Instrument™ Termómetros de líquido en vidrio con revestimiento de seguridad de PFA Double-Safe™:inmersión parcial
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4414431 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -10 °C a +110 °C
De -10 °C a +260 °C
De -20 °C a +110 °C
Intervalo de temperatura (imperial):
n.a.
Longitud de la sonda (métrico):
200 mm
300 mm
350 mm
Immersion Length:
50 mm (2 pulg)
76 mm
76 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17551535
Marca: H-B Instrument™ B604000800
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proteja su lugar de trabajo y garantice un entorno seguro
  • Los termómetros respetuosos con el medio ambiente cuentan con un revestimiento de seguridad de PFA para mantener el líquido y el vidrio contenidos en caso de rotura
  • El líquido negro sobre fondo de vidrio de color amarillo y sin plomo facilita la lectura, con la consiguiente reducción de errores de lectura
  • Contiene líquido no tóxico y biodegradable Enviro-Safe™
  • Fabricados y probados por el equipo de control de calidad de EE. UU.
Aplicaciones:
Idóneo para su uso en laboratorios químicos/petroquímicos, universidades, instituciones científicas, procesamiento de alimentos y bebidas, sectores farmacéutico y médico, productos lácteos, fábricas de cerveza y destilerías
Información de órdenes
Si necesita un informe de calibración de hidrómetro individual, hay disponibles hidrómetros calibrados en fábrica o servicios de calibración personalizados.
Certifications
Trazables a NIST™.Incluye una declaración de precisión y trazabilidad en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español).
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Trazable a NIST. Incluye una declaración de precisión y trazabilidad en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español).
Para utilizar con (aplicación) Idóneo para su uso en laboratorios químicos/petroquímicos, universidades, instituciones científicas, procesamiento de alimentos y bebidas, sectores farmacéutico y médico, productos lácteos, fábricas de cerveza y destilerías
Grado Precision
Tipo de inmersión inmersión parcial
Incluye Instrucciones en varios idiomas, especificación de precisión
Longitud total (imperial) 14 in
Longitud total (métrico) 350 mm
Longitud de la sonda (métrico) 350 mm
Material Vidrio
Relleno del termómetro Líquido Enviro-Safe™
Temperatura máxima 260 °C
Temperatura mín. (métrico) −10 °C
Intervalo de temperatura (imperial) n.a.
Intervalo de temperatura (métrico) De -10 °C a +260 °C
Exactitud ±1,5 °C, ±2 °C por encima de 100 °C, ±2,5 °C por encima de 200 °C, ±3 °C por encima de 230 °C
Subdivisión 1 °C
Immersion Length 76 mm