Learn More
H-B Instrument™ Termómetros de líquido en vidrio con revestimiento de seguridad de PFA Double-Safe™: inmersión total
GREENER_CHOICE
Código de producto. 13069152 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -10 °C a +110 °C
De -20 °C a +110 °C
De -20 °C a +150 °C
Intervalo de temperatura (imperial):
Longitud de la sonda (métrico):
200 mm
300 mm
Subdivisión:
1 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Intervalo de temperatura (imperial) Longitud de la sonda (métrico) Subdivisión unitSize
13069152 De -20 °C a +150 °C 300 mm 1 °C cada uno
13009152 De -10 °C a +110 °C 200 mm 1 °C cada uno
13049152 De -20 °C a +110 °C 300 mm 1 °C cada uno
3 options
Código de producto. 13069152
Marca: H-B Instrument™ B604001800
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proteja su lugar de trabajo y garantice un entorno seguro
  • Los termómetros respetuosos con el medio ambiente cuentan con un revestimiento de seguridad de PFA para mantener el líquido y el vidrio contenidos en caso de rotura
  • El líquido negro sobre fondo de vidrio de color amarillo y sin plomo facilita la lectura, con la consiguiente reducción de errores de lectura
  • Contiene líquido no tóxico y biodegradable Enviro-Safe™
  • Fabricados y probados por el equipo de control de calidad de EE. UU.
Aplicaciones:
Idóneo para su uso en laboratorios químicos/petroquímicos, universidades, instituciones científicas, procesamiento de alimentos y bebidas, sectores farmacéutico y médico, productos lácteos, fábricas de cerveza y destilerías
Información de órdenes
Si necesita un informe de calibración de hidrómetro individual, hay disponibles hidrómetros calibrados en fábrica o servicios de calibración personalizados.
Certifications
Trazables a NIST™. Se suministran con una declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la precisión trazable al NIST.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Trazable a NIST. Incluye una declaración de precisión y trazabilidad en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español).
Para utilizar con (aplicación) Laboratorios químicos, universidades, instituciones científicas, procesamiento de alimentos y bebidas, laboratorios petroquímicos, sector farmacéutico, sector médico, fabricantes, productos lácteos, fabricas de cerveza y destilerías
Grado Precision
Tipo de inmersión inmersión total
Longitud total (imperial) 12 in
Longitud total (métrico) 300 mm
Longitud de la sonda (métrico) 300 mm
Material Vidrio
Relleno del termómetro Líquido Enviro-Safe™
Temperatura máxima 150 °C
Temperatura mín. (métrico) − 20 °C
Intervalo de temperatura (imperial)
Intervalo de temperatura (métrico) De -20 °C a +150 °C
Exactitud ±1 °C; ±1,5 °C por encima de 100 °C
Subdivisión 1 °C