Learn More
H-B Instrument™ Termómetros de líquido en vidrio con revestimiento de seguridad de PFA Double-Safe™: inmersión total
Proteja su lugar de trabajo y garantice un entorno seguro
30.50€ - 41.59€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Trazable a NIST. Incluye una declaración de precisión y trazabilidad en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español). |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Laboratorios químicos, universidades, instituciones científicas, procesamiento de alimentos y bebidas, laboratorios petroquímicos, sector farmacéutico, sector médico, fabricantes, productos lácteos, fabricas de cerveza y destilerías |
Grado | Precision |
Material | Vidrio |
Relleno del termómetro | Líquido Enviro-Safe™ |
Código de producto | Marca | Intervalo de temperatura (imperial) | Intervalo de temperatura (métrico) | Longitud de la sonda (métrico) | Subdivisión | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Intervalo de temperatura (imperial) | Intervalo de temperatura (métrico) | Longitud de la sonda (métrico) | Subdivisión | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
13009152
|
H-B Instrument™
B60400-1200 |
— | De -10 °C a +110 °C | 200 mm | 1 °C |
30.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
13069152
|
H-B Instrument™
B60400-1800 |
— | De -20 °C a +150 °C | 300 mm | 1 °C |
36.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
13049152
|
H-B Instrument™
B60400-1600 |
— | De − 20 °C a 110 °C | 300 mm | 1 °C |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
- Los termómetros respetuosos con el medio ambiente cuentan con un revestimiento de seguridad de PFA para mantener el líquido y el vidrio contenidos en caso de rotura
- El líquido negro sobre fondo de vidrio de color amarillo y sin plomo facilita la lectura, con la consiguiente reducción de errores de lectura
- Contiene líquido no tóxico y biodegradable Enviro-Safe™
- Fabricados y probados por el equipo de control de calidad de EE. UU.
Aplicaciones:
Idóneo para su uso en laboratorios químicos/petroquímicos, universidades, instituciones científicas, procesamiento de alimentos y bebidas, sectores farmacéutico y médico, productos lácteos, fábricas de cerveza y destilerías
Información de órdenes
Si necesita un informe de calibración de termómetro individual, hay disponibles hidrómetros calibrados en fábrica o servicios de calibración personalizados.
Certifications
Trazables a NIST™. Se suministran con una declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la precisión trazable al NIST.
Especificaciones
Trazable a NIST. Incluye una declaración de precisión y trazabilidad en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español). | |
Precision | |
Líquido Enviro-Safe™ |
Laboratorios químicos, universidades, instituciones científicas, procesamiento de alimentos y bebidas, laboratorios petroquímicos, sector farmacéutico, sector médico, fabricantes, productos lácteos, fabricas de cerveza y destilerías | |
Vidrio |