Learn More
H-B Instrument™ Hidrómetro con batería Durac™ con conjunto de sifones
Se utiliza para determinar la gravedad específica/densidad relativa (g/cm3) del ácido de batería en el intervalo de 1150 a 1300
Marca: H-B Instrument™ B61809-0200
Descripción
Se utiliza para determinar la gravedad específica/densidad relativa (g/cm3) del ácido de batería en el intervalo de 1150 a 1300
- Incluye un conjunto de sifones para recoger ácido de batería
- Las piezas de caucho están fabricadas con nitrilo, un caucho sintético que es más resistente a los productos químicos y duradero que el caucho convencional
- 165 mm de longitud
- Vidrio y lastre sin plomo
- Serializados individualmente
- Estandarización de temperatura:77 °F
- Fabricados en EE. UU.
Aplicaciones:
Industria automotriz y de transporte.
Certificaciones:
se suministran con una declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la precisión trazable al NIST.Se fabrican e inspeccionan a mano por el equipo de calidad de EE. UU. en un exclusivo laboratorio de calibración triplemente acreditado/registrado según la norma ISO/IEC 17025:2005 y la A2LA; reconocido y aceptado internacionalmente por las economías signatarias de la ILAC/ARM y que figuran en la instalación registrada por la norma ISO 14001:2004 de sistemas de gestión medioambiental.
Información de órdenes
Si necesita un informe de calibración de hidrómetro individual, hay disponibles hidrómetros calibrados en fábrica o servicios de calibración personalizados.
Certifications
Trazables a NIST
Recommended Storage
Battery hydrometers should be stored in a clean, dry, safe place, and should not be subjected to extreme temperatures.
Especificaciones
Hidrómetro con conjunto de sifón | |
0.005 | |
165 mm | |
Sin plomo | |
Industrias automotrices y de transporte. |
±0,005 | |
Se suministran con una declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la precisión trazable al NIST. Inspeccionado a mano por nuestro equipo de calidad estadounidense. | |
Los hidrómetros de batería deben almacenarse en un lugar limpio, seco y seguro y no deben someterse a temperaturas extremas. | |
1,150/1,3 | |
Desde 1,150 hasta 1,300 |