Learn More
H-B Instrument™ Hidrómetros de forma plana de plástico de densidad relativa/gravedad específica Durac™
El policarbonato a prueba de golpes evita la contaminación
Marca:  H-B Instrument™ B61800-0400
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15487154
  • 151.56€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 19-03-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Alertas:
Los hidrómetros de policarbonato no se recomiendan para su uso con líquidos basados en petróleo u otros productos corrosivos que puedan afectar al material plástico.Deben almacenarse en un lugar limpio, seco y seguro y no deben someterse a temperaturas extremas.
Descripción
Descripción
El policarbonato a prueba de golpes evita la contaminación
  • Fabricados con material de policarbonato de calidad óptica
  • Duraderos y a prueba de rotura
  • Fabricados en EE. UU.
  • Disponibles en modelos que miden la gravedad específica / densidad relativa (g/cm3) de una variedad de líquidos en varios intervalos de 1,0 a 1,620
  • Escala negra fácil de leer sobre fondo amarillo para evitar la fatiga ocular
  • 300 mm (12 pulg) de longitud
  • Lastre sin plomo
  • Serializados individualmente
  • Temperatura de estandarización: 15 °C (60 °C)
Aplicaciones:
ideales en situaciones en las que la manipulación o la contaminación podrían ser un problema, como en las industrias de alimentos o bebidas
Certificaciones:
los hidrómetros se han fabricado e inspeccionado a mano por el equipo de calidad de EE. UU. en un exclusivo laboratorio de calibración con triple acreditación/certificación ISO/CEI 17025:2005 y A2LA; reconocido y aceptado internacionalmente por las economías signatarias de la ILAC/ARM y que figuran en la norma ISO 14001:2004 Instalación registrada como sistema de gestión medioambiental.
Información de órdenes
Si necesita un informe de calibración de hidrómetro individual, hay disponibles hidrómetros calibrados en fábrica o servicios de calibración personalizados.
Certifications
Se suministran con una declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la precisión trazable al NIST.
Especificaciones
Especificaciones
±0,002
Los hidrómetros se fabrican e inspeccionan a mano por el equipo de calidad de EE. UU. en un exclusivo laboratorio de calibración triplemente acreditado/registrado según la norma ISO/IEC 17025:2005 y la A2LA; reconocido y aceptado internacionalmente por las economías signatarias de la ILAC/ARM y que figuran en la instalación registrada por la norma ISO 14001:2004 de sistemas de gestión medioambiental. Se suministran con una declaración de exactitud en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la exactitud trazable al NIST.
Ideales en situaciones en las que la manipulación o la contaminación podrían ser un problema, como en las industrias de alimentos o bebidas
0,002
300 mm
Desde 1,400 hasta 1,620