Learn More
H-B Instrument™ Hidrómetros de forma plana de plástico de densidad relativa/gravedad específica Durac™
Tienda SP Scienceware ProductosDescripción
El policarbonato a prueba de golpes evita la contaminación
- Fabricados con material de policarbonato de calidad óptica
- Duraderos y a prueba de rotura
- Fabricados en EE. UU.
- Disponibles en modelos que miden la gravedad específica/densidad relativa (g/cm3) de una variedad de líquidos en varios intervalos de 1,0 a 1,620
- Escala negra fácil de leer sobre fondo amarillo para evitar la fatiga ocular
- 300 mm de longitud
- Lastre sin plomo
- Serializados individualmente
- Estandarización de temperatura:15 °C
Aplicaciones:
ideales en situaciones en las que la manipulación o la contaminación podrían ser un problema, como en las industrias de alimentos o bebidas.
Certificaciones:
Los hidrómetros se fabrican e inspeccionan a mano por el equipo de calidad de EE. UU. en un exclusivo laboratorio de calibración triplemente acreditado/registrado según la norma ISO/IEC 17025:2005 y la A2LA; reconocido y aceptado internacionalmente por las economías signatarias de la ILAC/ARM y que figuran en la instalación registrada por la norma ISO 14001:2004 de sistemas de gestión medioambiental.
Información de órdenes
Si necesita un informe de calibración de hidrómetro individual, hay disponibles hidrómetros calibrados en fábrica o servicios de calibración personalizados.
Certifications
Se suministran con una declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la precisión trazable al NIST.
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ±0,002 |
| Incrementos | 0.002 |
| Certificaciones/conformidad | Los hidrómetros se fabrican e inspeccionan a mano por el equipo de calidad de EE. UU. en un exclusivo laboratorio de calibración triplemente acreditado/registrado según la norma ISO/IEC 17025:2005 y la A2LA; reconocido y aceptado internacionalmente por las economías signatarias de la ILAC/ARM y que figuran en la instalación registrada por la norma ISO 14001:2004 de sistemas de gestión medioambiental. Se suministran con una declaración de exactitud en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la exactitud trazable al NIST. |
| Longitud (métrico) | 300 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideales en situaciones en las que la manipulación o la contaminación podrían ser un problema, como en las industrias de alimentos o bebidas |
| Intervalo de gravedad específica | Desde 0,920 hasta 1,080 |
Seguridad y manipulación
- SP Bel-Art, H-B DURAC 0.920/1.080 Specific Gravity Shatterproof Plastic Hydrometer
- Atención
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: Reaction products ofEpichlorohydrin andBisphenol A