Learn More
H-B Instrument™ Hidrómetros de forma plana de plástico de densidad relativa/gravedad específica Durac™
El policarbonato a prueba de golpes evita la contaminación
98.70€ - 122.00€
Especificaciones
Exactitud | ±0,002 |
---|---|
Incrementos | 0,002 |
Certificaciones/conformidad | Los hidrómetros se han fabricado e inspeccionado a mano por el equipo de calidad de EE. UU. en un exclusivo laboratorio de calibración con triple acreditación/certificación ISO/IEC 17025:2005 y acreditación A2LA; reconocido y aceptado internacionalmente por las economías signatarias de la ILAC/ARM y que figuran en la norma ISO 14001:2004 Instalación registrada como sistema de gestión medioambiental. Se suministran con una declaración de exactitud en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la exactitud trazable al NIST. |
Longitud (métrico) | 300 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Ideales en situaciones en las que la manipulación o la contaminación podrían ser un problema, como en las industrias de alimentos o bebidas |
Alertas:
Los hidrómetros de policarbonato no se recomiendan para su uso con líquidos basados en petróleo u otros productos corrosivos que puedan afectar al material plástico.Deben almacenarse en un lugar limpio, seco y seguro y no deben someterse a temperaturas extremas.
Código de producto | Marca | Intervalo de gravedad específica | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Intervalo de gravedad específica | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12095445
|
H-B Instrument™
B61800-0300 |
Desde 1,200 hasta 1,420 |
105.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15487154
|
H-B Instrument™
B61800-0400 |
Desde 1,400 hasta 1,620 |
98.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17400244
|
H-B Instrument™
B61800-0100 |
Desde 0,920 hasta 1,080 |
122.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15364679
|
H-B Instrument™
B61800-0200 |
Desde 1,050 hasta 1,220 |
105.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
El policarbonato a prueba de golpes evita la contaminación
- Fabricados con material de policarbonato de calidad óptica
- Duraderos y a prueba de rotura
- Fabricados en EE. UU.
- Disponibles en modelos que miden la gravedad específica/densidad relativa (g/cm3) de una variedad de líquidos en varios intervalos de 1,0 a 1,620
- Escala negra fácil de leer sobre fondo amarillo para evitar la fatiga ocular
- 300 mm de longitud
- Lastre sin plomo
- Serializados individualmente
- Estandarización de temperatura:15 °C
Aplicaciones:
ideales en situaciones en las que la manipulación o la contaminación podrían ser un problema, como en las industrias de alimentos o bebidas.
Certificaciones:
Los hidrómetros se fabrican e inspeccionan a mano por el equipo de calidad de EE. UU. en un exclusivo laboratorio de calibración triplemente acreditado/registrado según la norma ISO/IEC 17025:2005 y la A2LA; reconocido y aceptado internacionalmente por las economías signatarias de la ILAC/ARM y que figuran en la instalación registrada por la norma ISO 14001:2004 de sistemas de gestión medioambiental.
Información de órdenes
Si necesita un informe de calibración de hidrómetro individual, hay disponibles hidrómetros calibrados en fábrica o servicios de calibración personalizados.
Certifications
Se suministran con una declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la precisión trazable al NIST.
Especificaciones
±0,002 | |
Los hidrómetros se han fabricado e inspeccionado a mano por el equipo de calidad de EE. UU. en un exclusivo laboratorio de calibración con triple acreditación/certificación ISO/IEC 17025:2005 y acreditación A2LA; reconocido y aceptado internacionalmente por las economías signatarias de la ILAC/ARM y que figuran en la norma ISO 14001:2004 Instalación registrada como sistema de gestión medioambiental. Se suministran con una declaración de exactitud en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la exactitud trazable al NIST. | |
Ideales en situaciones en las que la manipulación o la contaminación podrían ser un problema, como en las industrias de alimentos o bebidas |
0,002 | |
300 mm |