Learn More
H-B Instrument™ Hidrómetros de forma combinada Durac™ Safety Precision, API
Estos hidrómetros de forma combinada, con un cómodo termómetro integrado, miden la densidad relativa (gravedad específica) del petróleo y de los productos derivados del petróleo en varios rangos, desde - 1° hasta 101 ° API
Marca: H-B Instrument™ B61823-0200
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Conforme a los requisitos de precisión para los termohidrómetros del ASTM
- 381 mm de longitud
- Vidrio y lastre sin plomo
- Estandarización de temperatura: de 20 °C
- El termómetro contiene un relleno de líquido orgánico alcohólico azul sin mercurio
- Divisiones del termómetro: 2°
- Serializados individualmente
Información de órdenes
Si necesita un informe de calibración de hidrómetro individual, hay disponibles hidrómetros calibrados en fábrica o servicios de calibración personalizados.
Especificaciones
Cada uno | |
±0,1° | |
Trazables a NIST | |
Declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la precisión trazable al NIST | |
Sin plomo | |
De 19 a 31° API |
Termohidrómetro de forma combinada API de seguridad | |
Hidrómetro: 0,1 ° Termómetro: 2° | |
381 mm | |
Los hidrómetros deben almacenarse en un lugar limpio, seco y seguro y no deben someterse a temperaturas extremas | |
Medición de la densidad relativa (gravedad específica) del aceite y de productos derivados del petróleo | |
de 15 °C |