Learn More
H-B Instrument™ Hidrómetros de forma combinada Durac™ Safety Precision, API
Estos hidrómetros de forma combinada, con un cómodo termómetro integrado, miden la densidad relativa (gravedad específica) del petróleo y de los productos derivados del petróleo en varios rangos, desde - 1° hasta 101 ° API
Marca:  H-B Instrument™ B61823-0500
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17827671
  • 125.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 21-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Conforme a los requisitos de precisión para los termohidrómetros del ASTM
  • 381 mm de longitud
  • Vidrio y lastre sin plomo
  • Estandarización de temperatura: de 20 °C
  • El termómetro contiene un relleno de líquido orgánico alcohólico azul sin mercurio
  • Divisiones del termómetro: 2°
  • Serializados individualmente
Información de órdenes
Si necesita un informe de calibración de hidrómetro individual, hay disponibles hidrómetros calibrados en fábrica o servicios de calibración personalizados.
Especificaciones
Especificaciones
Cada uno
±0,1°
Trazables a NIST
Declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la precisión trazable al NIST
Sin plomo
De 49 a 61° API
Termohidrómetro de forma combinada API de seguridad
Hidrómetro: 0,1 ° Termómetro: 2°
381 mm
Los hidrómetros deben almacenarse en un lugar limpio, seco y seguro y no deben someterse a temperaturas extremas
Medición de la densidad relativa (gravedad específica) del aceite y de productos derivados del petróleo
de 15 °C