Learn More
H-B Instrument™ Termómetros de líquido en vidrio de uso general H-B™ Enviro-Safe™, inmersión parcial 3 pulg
Código de producto. p-4880401 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -10 °C a +260 °C
Báscula:
Celsius
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Báscula unitSize
13099132 De -10 °C a +260 °C Celsius cada uno
1 options
Código de producto. 13099132
Marca: H-B Instrument™ B605030000
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Estos termómetros seguros y con certificación medioambiental no utilizan el peligroso mercurio
  • Termómetros con certificación EnviroKleen™ respetuoso con el medio ambiente
  • Incluye líquido verde, no tóxico y biodegradable Enviro-Safe™ sobre vidrio posterior de color blanco y sin plomo
  • Conformes a las disposiciones gubernamentales, educativas e industriales en términos de adquisición de productos respetuosos con el medio ambiente
Aplicaciones:
Idóneo para su uso en laboratorios químicos/petroquímicos, universidades, instituciones científicas, procesamiento de alimentos y bebidas, sectores farmacéutico y médico, productos lácteos, fábricas de cerveza y destilerías
Información de órdenes
Si necesita un informe de calibración de termómetro individual, hay disponibles hidrómetros calibrados en fábrica o servicios de calibración personalizados.
Certifications
Los termómetros en serie son trazables a NIST; se suministran con una declaración de precisión y trazabilidad en varios idiomas.
Compliance
Fabricados y probados por el equipo de control de calidad de EE. UU.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Los termómetros en serie son trazables a NIST; se suministran con una declaración de precisión y trazabilidad en varios idiomas.
Para utilizar con (aplicación) Idóneo para su uso en laboratorios químicos/petroquímicos, universidades, instituciones científicas, procesamiento de alimentos y bebidas, sectores farmacéutico y médico, productos lácteos, fábricas de cerveza y destilerías
Tipo de inmersión Parcial
Longitud total (imperial) 14 in
Longitud total (métrico) 350 mm
Temperatura máxima 260 °C
Temperatura mín. (métrico) -10°C
Intervalo de temperatura (métrico) De -10 °C a +260 °C
Exactitud ±1,5 °C, ± 2 °C por encima de 100 °C, ± 2,5 °C por encima de 200 °C, ± 3 °C por encima de 230 °C
Subdivisión 1 °C
Immersion Length 76 mm
Báscula Celsius