Learn More
H-B Instrument™ Termómetros de verificación de líquido en vidrio de alta precisión Enviro-Safe™ FRIO-Temp™
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -25 °C a +5 °C
De -2 °C a +10 °C
De 15 °C a 30 °C
De 25 °C a 45 °C
De 95 °C a 115 °C
Exactitud:
± 0,2 °C
± 0,4 °C
Para utilizar con (aplicación):
Congeladores
Horno
Incubadora
Refrigerador
Longitud total (métrico):
180 mm
190 mm
200 mm
210 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Cada artículo ofrece una precisión de 0,2 °C (0,4 °C para los modelos de temperaturas altas), números de serie individuales y una declaración de precisión en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español) que indica la precisión atribuible a NIST y DAkkS/PTB.
- Relleno del termómetro: Orgánico
- Divisiones: 0,1
- Tamaño del frasco: 60 ml
- Trazable a DAkkS/PTB
- Sin certificación previa
Certifications
Trazable a NIST, ISO/IEC 17025:2005, DAkkS/PTB
Especificaciones
Especificaciones
| Relleno del frasco | Líquido |
| Tamaño del frasco | 60 ml |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025:2005, NIST, DAkkS/PTB |
| Para utilizar con (aplicación) | Incubadora |
| Incluye | Instrucciones en varios idiomas, declaración de precisión, revestimiento de fluoropolímero PFA |
| Longitud total (imperial) | 7,5 in |
| Longitud total (métrico) | 190 mm |
| Relleno del termómetro | Líquido Enviro-Safe orgánico y no tóxico |
| Temperatura máxima | 45 °C |
| Temperatura mín. (métrico) | 25 °C |
| Mostrar más |