Learn More
Thermo Scientific™ Rotor basculante H-Flex 1 y accesorios
Código de producto. p-7144721 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Descripción:
1 Rotor transversal H-Flex Thermo Scientific
Adaptador de rotor Thermo Scientific H-Flex 1 de 18 x 15 ml, juego de 2
Adaptador de rotor Thermo Scientific H-Flex 1 de 33 x 10/12 ml, juego de 2
Adaptador de rotor Thermo Scientific H-Flex 1 de 42 x 5/7 ml, juego de 2
Adaptador de rotor Thermo Scientific H-Flex 1 de 8 x 50 ml, juego de 2
Adaptador para microplacas de rotor Thermo Scientific H-Flex 1, juego/2
Cestillos de rotor Thermo Scientific H-Flex 1, juego/2
Juntas tóricas de repuesto del rotor H-Flex 1 Thermo Scientific, juego/2
Rotor basculante Thermo Scientific H-Flex 1, frasco/adaptador Centrilab de 400 ml, juego de 2
Tapas de biocontención de rotor Thermo Scientific H-Flex 1, juego/2
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Código de producto. 16525311
Marca: Thermo Scientific™ 75003303
Spin more with less! High capacity and flexibility—all in a small footprint.
Spin more with less! Whether clinical and diagnostic applications or cell culture and other research, now spin conical tubes, blood tubes and microplates all in one rotor for a small-footprint General Purpose centrifuge. High capacity and flexibility—all in a small footprint.
  • Las tapas de biocontención Autolock y ClickSeal permiten intercambios de rotor y bloqueo de tapa rápidos con una sola mano
  • Gira tubos de sangre, tubos cónicos y microplacas sin cambiar el rotor ni los cubos
  • Obtenga resultados más rápido sin necesidad de cambiar los componentes
  • Limite el mantenimiento del rotor y el potencial de contaminación con la tecnología de revestimiento deslizante, que elimina la necesidad de grasa y lubricantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Adaptador de rotor Thermo Scientific H-Flex 1 de 8 x 50 ml, juego de 2
Material Nailon de poliamida moldeada
Tipo Rotor basculante
Capacidad 8 tubos cónicos de 50 ml cada adaptador
Vel. máx 4297
Para utilizar con (equipo) Thermo Scientific Sorvall series Legend X1 y ST16, Thermo Scientific series Multifuge X1 y Megafuge 16, Thermo Scientific serie SL 16
Biocontainment Sí
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Cantidad Set of 2