Learn More
Labcon H-Pette™ para la preparación de frotis sanguíneos
Este dispensador hace que la preparación de portaobjetos de sangre sea segura y sencilla.Al no tener que abrir el tubo de muestras primario, se reduce en gran medida el riesgo de infección adquirida en el laboratorio minimizando los aerosoles y la exposición a patógenos transmitidos por la sangre.
25.85€ - 121.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Dispensador de gotas de sangre |
---|---|
Desechables | Sí |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17474362
|
Labcon
7620-540-000-9 |
100/paq. |
25.85€
paquete de 100 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17404282
|
Labcon
7620-500-010-9 |
500 paq. |
121.00€
paquete de 500 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
H-Pette™ simplifica la preparación de frotis sanguíneos mediante el corte de varios pasos para mejorar la eficacia, ahorrar tiempo y reducir el desperdicio de materiales o muestras de sangre.El uso de H-Pette™ elimina la necesidad de palitos, capilares o jeringas para dispensar sangre en el portaobjetos.No es necesaria una formación especial, accesorios o insertos.
- Fácil entrega de muestras de sangre a un portaobjetos de vidrio
- Minimiza los aerosoles y reduce el riesgo de infecciones adquiridas en el laboratorio
- Sin formación especial, accesorios especiales ni insertos
- Se adapta a todos los tubos de sangre de vidrio o plástico de 13 mm y 16 mm estándar con tapones de caucho
- Poliestireno
- No esterilizable en autoclave
- Fabricados en EE. UU.
- La longitud de la punta de la cánula es de 0,46 cm (0,18 pulg.).
Especificaciones
Dispensador de gotas de sangre | |
Sí |